Drucken

Calciumstearat (6,4 - 7,4% Ca), powder

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

449720010 449720050
ACRO449720010EA 57.3 EUR
ACRO449720010 ACRO449720050
Calciumstearat (6,4 - 7,4% Ca), powder
Calciumstearat
Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607.03 g/mol
Melting Pt: 145…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
Merck Index: 13,01708
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric 6.4 to 7.5 % (Ca)
Loss on drying ≤6 % (105°C, 3 hrs)
Ash 9 % to 10.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR