Drucken
Nebivolol-Hydrochlorid
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
462492500
ACRO462492500EA 135 EUR
ACRO462492500
Nebivolol-Hydrochlorid
Nebivolol-Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅F₂NO₄
MW: 441.90 g/mol
Melting Pt: 226 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07357273
CAS-Nummer: 152520-56-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of isomers)