Drucken
Zanamivir monohydrate
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
462960010
ACRO462960010EA 344 EUR
ACRO462960010
Zanamivir monohydrate
Zanamivir monohydrate
Formel: C₁₂H₂₀N₄O₇·H₂O
MW: 350.33 g/mol
Melting Pt: 256 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00866966
CAS-Nummer: 1260601-68-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)