Multiple affinity removal starter reagent kits
Lieferant: AGILENT
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5185-5986
5185-5987
5185-5988
5185-5991
AGLS5185-5986EA
718
EUR
AGLS5185-5986
AGLS5185-5987
AGLS5185-5988
AGLS5185-5991
Multiple affinity removal starter reagent kits
Protein-Aufbereitungs
Protein Purification Kits
Starter reagent kit for multiple affinity removal LC columns.
Lieferumfang: Includes: 2 bottles buffer A (1 L), 1 bottle buffer B (1 L), 2 packs of 25 spin filters, 1 pack of 25 spin concentrator.