Drucken
Spritzen, Luer-Slip-Bulk, Norm-Ject®
Lieferant: AIR TITE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AML50-360
AIRTAML50-360EA 1210 EUR
AIRTAML50-360
Spritzen, Luer-Slip-Bulk, Norm-Ject®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Norm-Ject®-Spritzen werden aus PP und PE in Laborqualität hergestellt. Diese Spritzen sind die Wahl für alle Situationen, in denen eine inerte, nicht reaktive Spritze benötigt wird. Ideal für Nuklearmedizin, Amniozentese, IVF, Embryotransfer, Chromatographie und viele Laborverfahren.
  • Enthält kein Gummi, Silikonöl, Styrol oder DEHP
  • Latex- und DNA-frei
  • Chemisch beständiger als Spritzen mit Gummispitze
Ideal for nuclear medicine, amniocentisis, IVF, embryo-transfer, chromatography and many laboratory procedures.