2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
BI3458-100G
APOSBI3458-100GEA
26.1
EUR
APOSBI3458-100G
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
- Assay (by titration) 98+%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
- Biological buffer - useful range 8.6-10.0
Formel:
C₈H₁₇NO₃S MW: 207.29 g/mol Melting Pt: 300 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS-Nummer: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 13,02063 |