Phleomycin
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
BI3852-100MG
BI3852-50MG
BI3852-25MG
APOSBI3852-100MGEA
306
EUR
APOSBI3852-100MG
APOSBI3852-50MG
APOSBI3852-25MG
Phleomycin
Phleomycin
Phleomycin is a glycopeptide antibiotic of the bleomycin family that exhibits in vivo activity against bacteria, eukaryotic microorganisms, plant and animal cells.
Storage Temperature:
Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00131846 CAS-Nummer: 11006-33-0 |