Drucken

HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

BI8181-1KG BI8181-100G BI8181-250G
APOSBI8181-1KGEA 92.8 EUR
APOSBI8181-1KG APOSBI8181-100G APOSBI8181-250G
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)

Biological buffer - useful range 6.8 - 8.2


  • Heavy metals: <1 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.55 +/- 0.2

Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Melting Pt: 238…240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006158
CAS-Nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=2209af1f39056d621b3c53488e816f5332a603f5&prid=web&clid=SAPDAM https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc04763bdb604a22b88a12360e93b1d1b17277e0&vid=72fcc850bfa92eaa75b004604d5e1dc9e7144633&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR