Drucken
Methyl-α-D-glucopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
BIB6105-500G
APOSBIB6105-500GEA 37.7 EUR
APOSBIB6105-500G
Methyl-α-D-glucopyranosid
Methyl-α-D-glucopyranosid
Formel: C₇H₁₄O₆
MW: 194.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064086
CAS-Nummer: 97-30-3