Drucken
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
BICL100-1G
APOSBICL100-1GEA 58 EUR
APOSBICL100-1G
DSS (Disuccinimidylsuberat)
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Primary amine reactive -Receptor ligand cross-linking.
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368.34 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049059
CAS-Nummer: 68528-80-3