Drucken

Methyl-4,6-O-benzyliden-α-D-glucopyranosid 98% min

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BICL4355-25G
APOSBICL4355-25GEA 92.8 EUR
APOSBICL4355-25G
Methyl-4,6-O-benzyliden-α-D-glucopyranosid 98% min
Methyl-4,6-O-benzyliden-α-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282.29 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006819
CAS-Nummer: 3162-96-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR