Drucken

L(+)-Rhamnose Monohydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 290 EUR
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Rhamnose Monohydrat
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Melting Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR