Drucken

Guanidiniumchlorid, ultrarein

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

BIMB3002-1KG BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA 174 EUR
APOSBIMB3002-1KG APOSBIMB3002-500G
Guanidiniumchlorid, ultrarein
Guanidiniumchlorid

  • Protein

Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95.53 g/mol
Melting Pt: 185
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
Merck Index: 13,04578

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR