Drucken
Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
BIP3340-100MG BIP3340-250MG BIP3340-500MG
APOSBIP3340-100MGEA 132 EUR
APOSBIP3340-100MG APOSBIP3340-250MG APOSBIP3340-500MG
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
MW: 544.44 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8