Drucken
Saponin (aus Panamarinde)
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
BIS4332-1KG
APOSBIS4332-1KGEA 1560 EUR
APOSBIS4332-1KG
Saponin (aus Panamarinde)
Saponin
Surfactant which allows penetration of proteins throughcell membranes
Melting Pt: 158 °C (Zers.)
Dichte: 0.5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6