Drucken

TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

BIT3007-100G BIT3007-1KG BIT3007-500G
APOSBIT3007-100GEA 49.3 EUR
APOSBIT3007-100G APOSBIT3007-1KG APOSBIT3007-500G
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)

Biological buffer - useful range 6.8-8.2


  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%

Formel: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Melting Pt: 225 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR