Drucken

3-Chloranisol

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR1078-250G OR1078-50G OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA 106 EUR
APOSOR1078-250G APOSOR1078-50G APOSOR1078-1KG
3-Chloranisol
3-Chloranisol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 193 °C
Dichte: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000591
CAS-Nummer: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR