Drucken
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
OR11118-25G
APOSOR11118-25GEA 49.3 EUR
APOSOR11118-25G
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Melting Pt: 319…320 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4