3-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
OR12897-100MG
APOSOR12897-100MGEA
50.9
EUR
APOSOR12897-100MG
3-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
3-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ MW: 200.193 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840111 CAS-Nummer: 887344-44-7 |