Drucken

1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR17557-25G
APOSOR17557-25GEA 184 EUR
APOSOR17557-25G
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 246
Melting Pt: 102
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039458
CAS-Nummer: 504-01-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR