2-Bromisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
OR1905-5G
OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA
21.9
EUR
APOSOR1905-5G
APOSOR1905-25G
2-Bromisonicotinsäure 97%
2-Bromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 g/mol Melting Pt: 217…229 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646069 CAS-Nummer: 66572-56-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...