Drucken

2-Bromisonicotinsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR1905-5G OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1905-5G APOSOR1905-25G
2-Bromisonicotinsäure 97%
2-Bromisonicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Melting Pt: 217…229 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646069
CAS-Nummer: 66572-56-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR