Drucken
2-Pyridincarbaldehydoxim
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
OR2013-5G
APOSOR2013-5GEA 50.9 EUR
APOSOR2013-5G
2-Pyridincarbaldehydoxim
2-Pyridincarbaldehydoxim
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006354
CAS-Nummer: 873-69-8