2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR24692-250MG
APOSOR24692-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR24692-250MG
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ MW: 223.1075 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058593 CAS-Nummer: 33821-94-2 |