Drucken

S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

OR28666-25G
APOSOR28666-25GEA 26.1 EUR
APOSOR28666-25G
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 97%
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate
Formel: C₄H₆N₂S₂
MW: 146.23 g/mol
Melting Pt: 45…50 °C
Flash-Pt: >113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009825
CAS-Nummer: 10191-60-3
EINECS: 233-467-6
UN: 1759
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR