Drucken

2,6-Dibrompyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibrompyridin
2,6-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Siedepunkt: 255 °C
Melting Pt: 118…119 °C
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006223
CAS-Nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR