Drucken

tert-Butyl 8-oxo-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR301348-250MG
APOSOR301348-250MGEA 195 EUR
APOSOR301348-250MG
tert-Butyl 8-oxo-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 95%
tert-Butyl 8-oxo-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₃
MW: 225.284 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21642031
CAS-Nummer: 637301-19-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR