Drucken
5,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR307989-1G
APOSOR307989-1GEA 351 EUR
APOSOR307989-1G
5,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO₃
MW: 258.058 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787773
CAS-Nummer: 35973-26-3