Drucken
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
OR315579-1G
APOSOR315579-1GEA 23.2 EUR
APOSOR315579-1G
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236.3100 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683058
CAS-Nummer: 108468-00-4