Drucken

2-Nitro-m-anissäure

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR322422-25G
APOSOR322422-25GEA 120 EUR
APOSOR322422-25G
2-Nitro-m-anissäure
2-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Siedepunkt: 388
Melting Pt: 174
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007143
CAS-Nummer: 4920-80-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR