Drucken

N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 21.9 EUR
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) 97%
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Formel: C₇H₁₃NO₄
MW: 175.2 g/mol
Melting Pt: 87…90 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002690
CAS-Nummer: 4530-20-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR