Drucken

3-Benzoylpropionitrile 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR33047-1G
APOSOR33047-1GEA 224 EUR
APOSOR33047-1G
3-Benzoylpropionitrile 95%
3-Benzoylpropionitrile
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126350
CAS-Nummer: 5343-98-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR