Drucken
Methyl-5-oxo-L-prolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
OR350259-500G
APOSOR350259-500GEA 104 EUR
APOSOR350259-500G
Methyl-5-oxo-L-prolinat
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formel: C₆H₉NO₃
MW: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/ 0.1mmHg
Dichte: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080931
CAS-Nummer: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3