Drucken

3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₅BO₂Si
MW: 194.1100 g/mol
Melting Pt: 145…150 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03093884
CAS-Nummer: 177171-16-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR