Drucken

4-Brom-2-chloranisol

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR399021-25G
APOSOR399021-25GEA 65.4 EUR
APOSOR399021-25G
4-Brom-2-chloranisol
4-Brom-2-chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
MW: 221.4789 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128076
CAS-Nummer: 50638-47-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR