Drucken
6-Methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR452052-250MG
APOSOR452052-250MGEA 372 EUR
APOSOR452052-250MG
6-Methyl-L-tryptophan 97%
6-Methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.252 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797708
CAS-Nummer: 33468-34-7