2-Iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
OR4542-100G
OR4542-1KG
OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA
125
EUR
APOSOR4542-100G
APOSOR4542-1KG
APOSOR4542-500G
2-Iodtoluol 98%
2-Iodtoluol
Formel:
C₇H₇I MW: 218.04 g/mol Siedepunkt: 210…212 °C Dichte: 1.713 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 90 °C Storage Temperature: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001042 CAS-Nummer: 615-37-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...