Drucken

2-Iodtoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 125 EUR
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodtoluol 98%
2-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Dichte: 1.713 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001042
CAS-Nummer: 615-37-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR