4-(Trimethylsilyl)phenyl Pivalate
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR470570-5G
APOSOR470570-5GEA
306
EUR
APOSOR470570-5G
4-(Trimethylsilyl)phenyl Pivalate
4-(Trimethylsilyl)phenyl Pivalate
Formel:
C₁₄H₂₂O₂Si MW: 250.409 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22682787 CAS-Nummer: 1418117-88-0 |