Drucken
1-Methyl-DL-tryptophan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR480297-1G
APOSOR480297-1GEA 215 EUR
APOSOR480297-1G
1-Methyl-DL-tryptophan 95%
1-Methyl-DL-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.252 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005803
CAS-Nummer: 26988-72-7