Drucken
3-Phenyl-L-serine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR480411-1G
APOSOR480411-1GEA 400 EUR
APOSOR480411-1G
3-Phenyl-L-serine 95%
3-Phenyl-L-serine
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.191 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671668
CAS-Nummer: 6254-48-4