Drucken
3-Phenyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
OR52122-25G
APOSOR52122-25GEA 101 EUR
APOSOR52122-25G
3-Phenyl-1H-pyrazol 98%
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144.18 g/mol
Melting Pt: 75…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159654
CAS-Nummer: 2458-26-6