Drucken

Iodacetamid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 21.9 EUR
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Iodacetamid 98%
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Siedepunkt: 266
Melting Pt: 92…95 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR