Drucken
1-Isopropylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
OR6901-5G OR6901-1G OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA 24.8 EUR
APOSOR6901-5G APOSOR6901-1G APOSOR6901-25G
1-Isopropylpiperazin 97%
1-Isopropylpiperazin
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C/760mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167971
CAS-Nummer: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III