Drucken

Spiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

OR7102-1G
APOSOR7102-1GEA 778 EUR
APOSOR7102-1G
Spiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Spiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112.127 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038995
CAS-Nummer: 17202-64-1
UN: 1760
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR