4-(Fur-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
OR7401-250MG
APOSOR7401-250MGEA
94.4
EUR
APOSOR7401-250MG
4-(Fur-2-yl)benzoic acid
4-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₈O₃ MW: 188.179 g/mol Melting Pt: 231…232 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039073 CAS-Nummer: 35461-98-4 |