Drucken
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR917429-25G
APOSOR917429-25GEA 115 EUR
APOSOR917429-25G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178.28 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209515
CAS-Nummer: 7779-78-4