Drucken

5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR918002-1G OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA 221 EUR
APOSOR918002-1G APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.157 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804528
CAS-Nummer: 3414-19-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR