Drucken

1-Chlor-2-methylpentan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR923251-1G OR923251-25G OR923251-5G
APOSOR923251-1GEA 43.5 EUR
APOSOR923251-1G APOSOR923251-25G APOSOR923251-5G
1-Chlor-2-methylpentan 98%
1-Chloro-2-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Cl
MW: 120.62 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053236
CAS-Nummer: 14753-05-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR