Drucken

Tetrahydro-4H-pyran-4-on 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR9280-100G OR9280-25G OR9280-500G
APOSOR9280-100GEA 89.9 EUR
APOSOR9280-100G APOSOR9280-25G APOSOR9280-500G
Tetrahydro-4H-pyran-4-on 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR